Bouchons coniques pour rodage normalisé
Ribbed cap, marron, 14/23, 12,2 mm
N° de catalogue 214-0131
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
Un insert coloré permet une identification plus aisée.
- En LDPE transparent
- Bonne résistance chimique
- Joint d'étanchéité permet un maintien fixe et étanche
Dessus pentagonal pour une fermeture et une ouverture aisées du bouchon.
Spécifications
- Ø inférieur:12,2 mm
- RN:14/23
- Couleur:marron
- Désignation:Ribbed cap