ContactUsLinkComponent
BOUCHONS CONIQUES EN CAOUTCHOUC ROUGE, KARTELL, Ø SUPERIEUR (MM): 37, Ø INFERIEUR (MM): 28, HAUTEUR (MM): 38 1 * 1 Pce
N° de catalogue 217-0476
Fournisseur:  KARTELL
BOUCHONS CONIQUES EN CAOUTCHOUC ROUGE, KARTELL, Ø SUPERIEUR (MM): 37, Ø INFERIEUR (MM): 28, HAUTEUR (MM): 38 1 * 1 Pce
N° de catalogue 217-0476
Fournisseur:  KARTELL
Frequently Bought Together