Pastilles d'insertion, PP, Corning®
vert
Fournisseur: Corning
Pastilles d'insertion, PP, Corning®
N° de catalogue 479-3003
Fournisseur: Corning
Aller à
Product Details & Documents
The white polypropylene cap insert provide colour-coding for easy sample identification.
- Inserts are packaed in resealable bags
- Non-sterile
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Couleur:vert
- Seq:24
- Cat. No.:479-3003
- Certification environnementale:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact