Temperature data loggers
Temperature data loggers
Temperature data logger with internal thermistor, T: –40…+70 °C, T: ±0,5 °C (–25...+50 °C); ±1,0 °C (–40...+70 °C), T: 0,1 °C
N° de catalogue COMAN2011
Fournisseur:   COMARK
Temperature data loggers
N° de catalogue COMAN2011
Fournisseur:  COMARK
Temperature data loggers
Temperature data logger with internal thermistor, T: –40…+70 °C, T: ±0,5 °C (–25...+50 °C); ±1,0 °C (–40...+70 °C), T: 0,1 °C
Prix
455.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These data loggers measure both humidity and temperature when monitoring food in storage, transit or processing as well as pharmaceutical and general industrial applications.
  • Large memory capacity and single button control
  • Ability to log over multiple periods
  • Windows™ based evolution software for fast data download and analysis
  • LED indication of active logging and temperature or humidity alarm conditions
  • LCD displays on selected models for instant checks on current readings and alarms
  • Additional beeper warning of temperature and humidity alarm conditions
Models with thermistor sensors offer highest accuracy. K or T-Type thermocouples provide a wide measurement range. With the addition of the N2000BOX, the N2012 can measure up to five separate channels with a single logger using four external probes and one internal sensor. With the N2000ADP/K, the N2014 can measure up to four channels using three external thermocouple probes and one internal sensor.
Certifications: Tough, moulded cases, dust and waterproof to IP67 standards; BS EN 60529; IEC 529 certified.
Spécifications
  • Plage de mesure:
    T: –40…+70 °C
  • Résolution:
    T: 0,1 °C
  • Désignation:
    Temperature data logger with internal thermistor
  • Seq:
    01
  • Précision:
    T: ±0,5 °C (–25...+50 °C); ±1,0 °C (–40...+70 °C)
  • Batterie - Durée de vie:
    5 years
  • Cat. No.:
    COMAN2011
  • Intervalles d’enregistrement:
    1 s - 99 hr
  • Affichage:
    LCD
  • Sonde:
    Thermistor
  • L×P×H:
    88×80×35 mm
  • Data memory - No. of readings:
    16000
  • Piles:
    1×AA size, 3,6 V lithium battery
  • Temps de réponse:
    T90, 15 - 30 min
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • COMAEVSWPRO
    EV logger software, professional version
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • COMAN2000ADP/K
    Type-K adaptor for data logger, N2014
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 179.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • COMAEVSW
    EV logger software, general version
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • COMAN2000ADP/T
    Type-T adaptor for data logger, N2014
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 191.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • COMAN2000CRU
    USB computer interface
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 104.00