Tissue forceps
A dissection à griffes, 145 mm
N° de catalogue 232-0003
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable
- Petites dents (1:2) à l'extrémité des lames
- Conçues pour la manipulation des tissus avec traumatisme minimal lors des opérations de chirurgie
Documents
Spécifications
- Type:A dissection à griffes
- Longueur:145 mm