Nitrométhane 99+% pour analyses
Nitrométhane 99+% pour analyses
Flacon Verre, 25 mL
Catalog # ACRO21337-0250
Flammable
Irritant
Health
Nitrométhane 99+% pour analyses
Catalog # ACRO21337-0250
Supplier:  
CAS Number:  75-52-5
Nitrométhane 99+% pour analyses
Nitrométhane 99+% pour analyses
Flacon Verre, 25 mL
CAS Number:  75-52-5
Discontinued
Product Details & Documents
  • CAS Number:75-52-5
  • Formula:CH₃NO₂
  • MDL Number:MFCD00007400
  • Molecular Weight:61.04 g/mol
  • Merck Index:13,06644
  • Boiling Pt:100…102 °C (760 mmHg)
  • Melting Pt:–29 °C
  • Density:1,12 g/cm³
  • Flash Pt:35 °C
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:200-876-6
  • UN:1261
  • ADR:3,II
Documents
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.5 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Residue after evaporation:
    ≤0.005 %
  • Cadmium (Cd):
    ≤0.1 ppm
  • Copper (Cu):
    ≤0.1 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.5 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.1 ppm
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    25 mL