Pompes à soufflets, accuro®
Pompes à soufflets, accuro®
Pompe accuro®
N° de catalogue 151-3130
Fournisseur:   Dräger
Pompes à soufflets, accuro®
N° de catalogue 151-3130
Fournisseur:  Dräger
Pompes à soufflets, accuro®
Pompes à soufflets, accuro®
Pompe accuro®
Prix
562.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pompe ergonomique pour utilisation avec les tubes courte durée.
  • Compteur de coups
  • Indicateur du coup de pompe final
  • En matière synthétique solide
Spécifications
  • Désignation:
    Pompe accuro®
  • Seq:
    01
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DRAE8316130
    Hot pack holder
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 300.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 118-0447
    Kit de pièces détachées Accuro®, avec prise/tube, membrane et disques de soupape d'échappement
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 70.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DRAE6401200
    Dräger TO 7000 tube opener
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 64.00