Sodium perchlorate 99+% pour analyses
Flacon plastique pour solides, 250 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Sodium perchlorate 99+% pour analyses
N° de catalogue ACRO197122500
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 7601-89-0
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7601-89-0
- Formule:ClNaO₄
- Numéro MDL:MFCD00003480
- Poids moléculaire:122.44 g/mol
- Index Merck:13,08726
- Point de fusion:482 °C
- Densité:2,4989 to 2.4999 g/cm³ (25 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-511-9
- UN:1502
- ADR:5.1,II
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Assay:≥99.0 % (on dry substance)
- Loss on drying:≤2.0 % (130°C, 2 h)
- pH:6.0 to 8.0 (5 % in water)
- Chloride (Cl):≤30 ppm
- Sulfate (SO4):≤20 ppm
- Calcium (Ca):≤200 ppm
- Iron (Fe):≤5 ppm
- Potassium (K):≤500 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤5 ppm
- Insoluble matter:≤0.005 % (in water)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique pour solides
- Cdt:250 g



