2-(4-Hydroxyphényl)ethanol 98%
Flacon verre pour solides, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol 98%
N° de catalogue ACRO182500250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 501-94-0
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
- Numéro CAS:501-94-0
- Formule:C₈H₁₀O₂
- Numéro MDL:MFCD00002902
- Poids moléculaire:138.17 g/mol
- Point d'ébullition:310 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:89…92 °C
- EINECS:207-930-8
Documents
ACRO18250
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:89 to 93 °C
- GC:≥97.5 %
- HPLC:≥90 %
- Identification:Chlorides: passes test
- UV Lambda max:274 nm
- Absorbance scale:0.75 to 0.83 (A274/A351)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g