Cellulose triacetate
Flacon plastique, 250 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cellulose triacetate
N° de catalogue ACRO177822500
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 9012-09-3
Aller à
Product Details & Documents
Appearance: White to light yellow Pellets or rods
- Numéro CAS:9012-09-3
- Formule:C₄₀H₅₄O₂₇
- Poids moléculaire:966.845 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to light yellow Pellets or rods
- Infrared spectrum:Conforms
- Acetyl content:43 to 44 wt %
- Titration Argentometric:≥95 % (on dry substance)
- Water:≤10 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:250 g