Acétone 99.5+% pour analyses
Flacon Verre, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acétone 99.5+% pour analyses
N° de catalogue ACRO176805000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 67-64-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numéro CAS:67-64-1
- Formule:CH₃COCH₃
- Numéro MDL:MFCD00008765
- Poids moléculaire:58.08 g/mol
- Index Merck:13,00067
- Point d'ébullition:56 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–95 °C
- Densité:0,79 g/cm³
- Point d'éclair:–20 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.5 % (Coulometric)
- GC:≥99.50 %
- Color scale:≤5 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Acidity/alkalinity:≤0.0005 meq/g
- Cadmium (Cd):≤0.05 ppm
- Copper (Cu):≤0.1 ppm
- Iron (Fe):≤0.5 ppm
- Lead (Pb):≤0.1 ppm
- Magnesium (Mg):≤0.1 ppm
- Zinc (Zn):≤0.05 ppm
- KMnO4-reducing substance:≤5 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Cat. No.:ACRO176805000
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health