AGITATEURS EN PTFE, PALETTE EN FORME DE DEMI-LUNE, PALETTES A EXTREMITES POINTUES, EPAISSEUR 3,2 MM, HAUTEUR (MM): 25, LARGEUR (MM): 150 1 * 1 Pce
Référence 441-9568
Fournisseur: COWIE
AGITATEURS EN PTFE, PALETTE EN FORME DE DEMI-LUNE, PALETTES A EXTREMITES POINTUES, EPAISSEUR 3,2 MM, HAUTEUR (MM): 25, LARGEUR (MM): 150 1 * 1 Pce
Référence 441-9568
Fournisseur: COWIE
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Fournisseur: HEATHROW
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection