Standard valves
Standard valves
4 mm, 8 mm
N° de catalogue COWI016.1204.2
Fournisseur:   COWIE
Standard valves
N° de catalogue COWI016.1204.2
Fournisseur:  COWIE
Standard valves
Standard valves
4 mm, 8 mm
Prix
55.80 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard valves made of PTFE.
  • Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
  • Valves may be sterlised at 135 °C
  • Very good chemical resistance
Spécifications
  • Ø trou:
    4 mm
  • Seq:
    03
  • Pour tubes Ø ext.:
    8 mm