Pyrogallol 99%
Flacon plastique, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pyrogallol 99%
N° de catalogue ACRO164561000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 87-66-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
- Numéro CAS:87-66-1
- Formule:C₆H₆O₃
- Numéro MDL:MFCD00002192
- Poids moléculaire:126.11 g/mol
- Index Merck:13,08090
- Point d'ébullition:309 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:131…135 °C
- Densité:1,453 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:201-762-9
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Documents
ACRO16456
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:131 to 135 °C
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥98.5 %
- Arsenic (As):≤0.5 ppm
- Calcium (Ca):≤20 ppm
- Iron (Fe):≤5 ppm
- Magnesium (Mg):≤5 ppm
- Potassium (K):≤20 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤5 ppm
- Nitrogen compounds (as N):≤5 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:100 g