β-Alanine 99%
Flacon plastique, 500 g
  ACRO163795000
β-Alanine 99%
  ACRO163795000
 :  107-95-9
β-Alanine 99%
β-Alanine 99%
Flacon plastique, 500 g
 :  107-95-9
SFr. 83.60
1 * 500 g
 :  H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
  •  :107-95-9
  •  :C₃H₇NO₂
  •  :MFCD00008200
  •  :89.09 g/mol
  •  :13,00204
  •  :201 °C (1013 hPa)
  •  :197…202 °C (déc.)
  •  :1,44 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :203-536-5
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.5 % (105°C, 3 h)
  • Sulfated ash:
    ≤0.2 %
  • pH:
    6.5 to 7.5 (10 % w/v in water)
  • Titration with HClO4:
    ≥98.5 % (on dry substance)
  • Chloride (Cl):
    ≤400 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤480 ppm
  • Ammonium (NH4):
    ≤1000 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤30 ppm
  • Arsenic oxide (As2O3):
    ≤2 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Other amino acids:
    (TLC) Passes test (not detectable on 10 µg spotting)
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    500 g