β-Alanine 99%
Flacon plastique, 2,5 kg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
β-Alanine 99%
N° de catalogue ACRO163790025
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 107-95-9
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
- Numéro CAS:107-95-9
- Formule:C₃H₇NO₂
- Numéro MDL:MFCD00008200
- Poids moléculaire:89.09 g/mol
- Index Merck:13,00204
- Point d'ébullition:201 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:197…202 °C (déc.)
- Densité:1,44 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-536-5
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.5 % (105°C, 3 h)
- Sulfated ash:≤0.2 %
- pH:6.5 to 7.5 (10 % w/v in water)
- Titration with HClO4:≥98.5 % (on dry substance)
- Chloride (Cl):≤400 ppm
- Sulfate (SO4):≤480 ppm
- Ammonium (NH4):≤1000 ppm
- Iron (Fe):≤30 ppm
- Arsenic oxide (As2O3):≤2 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
- Other amino acids:(TLC) Passes test (not detectable on 10 µg spotting)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:2,5 kg