Pointes de pipettes, microvolume, Corning®
Pointe arrondie, 0,1 - 10 µl, -, Transparent, Gilson, autres micropipettes Ultra, En vrac ; 10 000 pointes/sachet
Fournisseur: Corning
Pointes de pipettes, microvolume, Corning®
N° de catalogue 613-4245
Fournisseur: Corning
Aller à
Product Details & Documents
Ces pointes à microvolume offrent des performances précises et fiables. Elles sont conçues pour une utilisation avec les grandes marques de micropipettes Ultra.
- Toutes les pointes sur portoir sont certifiées sans RNase/DNase et apyrogènes
- Durabilité exceptionnelle : tous les portoirs de pointes répondent aux exigences d'utilisation avec les micropipettes multi-canaux et résistent aux cycles répétés de l'autoclavage
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Emballage:En vrac ; 10 000 pointes/sachet
- Stérile:-
- Volume:0,1 - 10 µl
- Seq:02
- Style de pointe:Pointe arrondie
- Couleur de pointe:Transparent
- Pour l'utilisation avec:Gilson, autres micropipettes Ultra
- Cat. No.:613-4245
- Certification environnementale:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact