Pipette tips, gel loading, Corning®
Micro, aplatie (épaisseur de gel: 0,2 mm), 0,2 - 10 µl, -, 83 mm, Transparent, 2 portoirs de 200
Fournisseur: Corning
Aller à
Product Details & Documents
Les pointes pour chargement de gel possèdent une extrémité capillaire qui permet un accès facile dans les gels d'électrophorèse verticaux et horizontaux.
- À usage unique
- Certifiées exemptes de RNase-/DNase et apyrogènes
Informations de commande: Available in flat and round tip configurations. Flat tips are designed for use in 0,2 and 0,4 mm sequencing gels. Round tips are designed for use in SDS-PAGE 0,5 mm gels.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Emballage:2 portoirs de 200
- Stérile:-
- Volume:0,2 - 10 µl
- Longueur:83 mm
- Style de pointe:Micro, aplatie (épaisseur de gel: 0,2 mm)
- Couleur de pointe:Transparent