Pyrocatéchol 99+%
Flacon verre pour solides, 500 g
: o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
- :120-80-9
- :C₆H₆O₂
- :MFCD00002188
- :110.11 g/mol
- :13,08089
- :245 °C (760 mmHg)
- :103…106 °C
- :1,0548 g/cm³ (20 °C)
- :131 °C
- :Température ambiante
- :204-427-5
- :2811
- :6.1,III
- Appearance:Off-white to grey-brown Crystalline flakes (May darken on storage)
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:103 to 106 °C
- GC:≥99.0 %
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
- Insoluble matter:≤0.05 % (in water)
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g