Pyrocatéchol 99+%
Flacon verre pour solides, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pyrocatéchol 99+%
N° de catalogue ACRO158981000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 120-80-9
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
- Numéro CAS:120-80-9
- Formule:C₆H₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00002188
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- Index Merck:13,08089
- Point d'ébullition:245 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:103…106 °C
- Densité:1,0548 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:131 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-427-5
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Off-white to grey-brown Crystalline flakes (May darken on storage)
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:103 to 106 °C
- GC:≥99.0 %
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
- Insoluble matter:≤0.05 % (in water)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g