ContactUsLinkComponent
Sondes pour thermomètres CF21, KM25, N9092, Gamme de mesure: -100#+250 °C, Utilisation: Surface, Longueur: 100 mm, Type: T, Modèle: ST21L, Sonde: 7,5 mm 1 * 1 Pce
N° de catalogue 620-0370
Fournisseur:  COMARK
Sondes pour thermomètres CF21, KM25, N9092, Gamme de mesure: -100#+250 °C, Utilisation: Surface, Longueur: 100 mm, Type: T, Modèle: ST21L, Sonde: 7,5 mm 1 * 1 Pce
N° de catalogue 620-0370
Fournisseur:  COMARK
Frequently Bought Together