Thermometer probes
Food penetration probe with thermistor, red cap with cable (1 m), PX23L, −40...+150 °C, 3,3×100 mm
N° de catalogue 620-0363
Fournisseur: COMARK
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Plage de mesure:−40...+150 °C
- Désignation:Food penetration probe with thermistor, red cap with cable (1 m), PX23L
- Seq:03
- Ø×L:3,3×100 mm