Thermometer probes
Food penetration probe with thermistor, white cap with cable (1 m), PX22L, −40...+150 °C, 3,3×100 mm
N° de catalogue 620-3175
Fournisseur:   COMARK
Thermometer probes
N° de catalogue 620-3175
Fournisseur:  COMARK
Thermometer probes
Food penetration probe with thermistor, white cap with cable (1 m), PX22L, −40...+150 °C, 3,3×100 mm
Prix
SFr. 115.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −40...+150 °C
  • Désignation:
    Food penetration probe with thermistor, white cap with cable (1 m), PX22L
  • Seq:
    02
  • Ø×L:
    3,3×100 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..