Thermometer probes
Flexible wire type K air probe, with sub-miniature connector, AK28M, −100…+250 °C, - mm
N° de catalogue 620-3174
Fournisseur: COMARK
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Plage de mesure:−100…+250 °C
- Désignation:Flexible wire type K air probe, with sub-miniature connector, AK28M
- Ø×L:- mm