Thermometer probes
Sonde semi-flexible de type K à isolation minérale et connecteur sub-miniature, AK21M, −100…+850 °C, 1,5×100 mm
N° de catalogue 620-0333
Fournisseur: COMARK
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Plage de mesure:−100…+850 °C
- Désignation:Sonde semi-flexible de type K à isolation minérale et connecteur sub-miniature, AK21M
- Application:General purpose air
- Ø×L:1,5×100 mm