4-Hydroxybenzoate d'éthyle 99%
Flacon plastique, 250 g
: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
- :120-47-8
- :C₉H₁₀O₃
- :MFCD00002353
- :166.18 g/mol
- :13,03869
- :297…298 °C (760 mmHg)
- :115…118 °C
- :1,078 g/cm³ (131 °C)
- :Température ambiante
- :204-399-4
Documents
- Appearance:White to light cream Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:115 to 118 °C
- GC:≥98.5 %
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:250 g