4-Hydroxybenzoate d'éthyle 99%
Flacon plastique, 1 kg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 99%
N° de catalogue ACRO150250010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 120-47-8
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
- Numéro CAS:120-47-8
- Formule:C₉H₁₀O₃
- Numéro MDL:MFCD00002353
- Poids moléculaire:166.18 g/mol
- Index Merck:13,03869
- Point d'ébullition:297…298 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:115…118 °C
- Densité:1,078 g/cm³ (131 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-399-4
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to light cream Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:115 to 118 °C
- GC:≥98.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:1 kg