Nitrométhane 99%, pur
Flacon Verre, 2,5 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nitrométhane 99%, pur
N° de catalogue ACRO148510025
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 75-52-5
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:75-52-5
- Formule:CH₃NO₂
- Numéro MDL:MFCD00007400
- Poids moléculaire:61.04 g/mol
- Index Merck:13,06644
- Point d'ébullition:100…102 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–29 °C
- Densité:1,12 g/cm³
- Point d'éclair:35 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-876-6
- UN:1261
- ADR:3,II
Documents
ACRO14851
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Color scale:≤20 APHA
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L