Triphénylméthane 99+%
Flacon verre pour solides, 100 g
- :519-73-3
- :C₁₉H₁₆
- :MFCD00004763
- :244.34 g/mol
- :12,09871
- :358…359 °C (754 mmHg)
- :90…94 °C
- :1,01 g/cm³
- :Température ambiante
- :208-275-0
- Appearance:Light yellow Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:90 to 94 °C
- GC:≥99.0 %
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g



