Triphénylméthane 99+%
Triphénylméthane 99+%
Flacon verre pour solides, 25 g
Catalog # ACRO146380250
Triphénylméthane 99+%
Catalog # ACRO146380250
CAS Number:  519-73-3
Triphénylméthane 99+%
Triphénylméthane 99+%
Flacon verre pour solides, 25 g
CAS Number:  519-73-3
Price
SFr. 32.40
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Number:519-73-3
  • Formula:C₁₉H₁₆
  • MDL Number:MFCD00004763
  • Molecular Weight:244.34 g/mol
  • Merck Index:12,09871
  • Boiling Pt:358…359 °C (754 mmHg)
  • Melting Pt:90…94 °C
  • Density:1,01 g/cm³
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:208-275-0
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Light yellow Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    90 to 94 °C
  • GC:
    ≥99.0 %
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g
Specifications