Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque 98%
Flacon Verre, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque 98%
N° de catalogue ACRO138970250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 80-59-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
- Numéro CAS:80-59-1
- Formule:C₅H₈O₂
- Numéro MDL:MFCD00066864
- Poids moléculaire:100.12 g/mol
- Point de fusion:61…65 °C
- Densité:0,96 g/cm³
- Point d'éclair:95 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:201-295-0
- UN:3261
- ADR:8,III
Documents
ACRO13897
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to beige Crystalline powder and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:61 to 65 °C
- Titration with NaOH:≥97.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:25 g



