Quinoléine 96%
Flacon Verre, 1 L
  ACRO132190010
Quinoléine 96%
  ACRO132190010
 :  91-22-5
Quinoléine 96%
Quinoléine 96%
Flacon Verre, 1 L
 :  91-22-5
SFr. 138.00
1 * 1 L
  •  :91-22-5
  •  :C₉H₇N
  •  :MFCD00006736
  •  :129.16 g/mol
  •  :13,08160
  •  :237 °C (760 mmHg)
  •  :–15 °C
  •  :1,095 g/cm³
  •  :101 °C
  •  :Température ambiante
  •  :202-051-6
  •  :2656
  •  :6.1,III
  • Appearance:
    Clear light yellow to dark brown Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥95 %
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L