Propyle hydroxy-4 benzoate 99+%
Flacon plastique, 500 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Propyle hydroxy-4 benzoate 99+%
N° de catalogue ACRO131595000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 94-13-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
- Numéro CAS:94-13-3
- Formule:C₁₀H₁₂O₃
- Numéro MDL:MFCD00002354
- Poids moléculaire:180.2 g/mol
- Index Merck:13,07958
- Point d'ébullition:292 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:95…99 °C
- Densité:1,28 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:180 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-307-7
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to almost white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:95 to 99 °C
- Sulfated ash:≤0.1 %
- GC:≥99.0 %
- Appearance of solution:(10% in ethanol 96%) clear colorless to
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:500 g