Propyle hydroxy-4 benzoate 99+%
Flacon verre pour solides, 5 g
: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
- :94-13-3
- :C₁₀H₁₂O₃
- :MFCD00002354
- :180.2 g/mol
- :13,07958
- :292 °C (1013 hPa)
- :95…99 °C
- :1,28 g/cm³ (20 °C)
- :180 °C
- :Température ambiante
- :202-307-7
- Appearance:White to almost white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:95 to 99 °C
- Sulfated ash:≤0.1 %
- GC:≥99.0 %
- Appearance of solution:(10% in ethanol 96%) clear colorless to
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 g
- Cat. No.:ACRO131590050
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..