L-Phénylalanine 98.5+%
Flacon plastique, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L-Phénylalanine 98.5+%
N° de catalogue ACRO130311000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 63-91-2
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, L-α-Phenylalanine, (S)-(-)-Phenylalanine, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenyl-L(-)-alanine
- Numéro CAS:63-91-2
- Formule:C₉H₁₁NO₂
- Numéro MDL:MFCD00064227
- Poids moléculaire:165.19 g/mol
- Index Merck:14,07271
- Point d'ébullition:313 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:270…275 °C (déc.)
- Densité:0,754 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-568-1
Dokumente
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to off-white Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.3 % (105°C, 3 hrs)
- Sulfated ash:≤0.1 %
- pH:5.4 to 6.0 (1 % in water)
- Specific optical rotation:-33.0° to -35.2° (20°C, 589 nm) (c=2, water) (on dried substance)
- Titration with HClO4:98.50 to 102.00 % (On dried basis)
- Lead (Pb):≤10 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤20 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:100 g
- Cat. No.:ACRO130311000
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



