2-Octanone 99+%
Flacon Verre, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2-Octanone 99+%
N° de catalogue 129425000.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 111-13-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Octan-2-one
- Numéro CAS:111-13-7
- Formule:C₈H₁₆O
- Numéro MDL:MFCD00009540
- Poids moléculaire:128.21 g/mol
- Index Merck:13,04731
- Point d'ébullition:173 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–16 °C
- Densité:0,819 g/cm³
- Point d'éclair:55 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-837-1
- UN:1224
- ADR:3,III
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
- GC:≥99.0 %
- Clarity of solution:Passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL