4'-Nitroacétophénone 97%
Flacon verre pour solides, 5 g
: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
- :100-19-6
- :C₈H₇NO₃
- :MFCD00007355
- :165.15 g/mol
- :202 °C (760 mmHg)
- :76…80 °C
- :149 °C
- :Température ambiante
- :202-827-4
Documents
ACRO12834
Scheda di sicurezza
- Appearance:Yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:76 to 80 °C
- Water:≤0.6 %
- GC:≥96.0 %
- Free acid:≤0.2 % (as 4-Nitrobenzoic acid)
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..