Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue ACRO121711000
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
N° de catalogue ACRO121711000
Numéro CAS:  156-38-7
Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
Flacon verre pour solides, 100 g
Numéro CAS:  156-38-7
Prix
SFr. 204.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  4-Hydroxyphenylacetic Acid
  • Numéro CAS:156-38-7
  • Formule:(C₆H₄(OH))CH₂COOH
  • Numéro MDL:MFCD00004347
  • Poids moléculaire:152.15 g/mol
  • Point d'ébullition:347 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:147…152 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:205-851-3
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to cream to tan Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    147 to 152 °C
  • Water:
    ≤0.5 % (K.F.)
  • TLC:
    ≥97.5 %
  • Titration with NaOH:
    97.5 to 102.5 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..