Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
Flacon verre pour solides, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
N° de catalogue ACRO121710250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 156-38-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
- Numéro CAS:156-38-7
- Formule:(C₆H₄(OH))CH₂COOH
- Numéro MDL:MFCD00004347
- Poids moléculaire:152.15 g/mol
- Point d'ébullition:347 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:147…152 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:205-851-3
Documents
ACRO12171
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to cream to tan Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:147 to 152 °C
- Water:≤0.5 % (K.F.)
- TLC:≥97.5 %
- Titration with NaOH:97.5 to 102.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g



