Hydroquinone 99%
Flacon plastique, 2 kg
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- CAS Nummer:123-31-9
- Formel:C₆H₄(OH)₂
- MDL-Nummer:MFCD00002339
- Molekulargewicht:110.11 g/mol
- Merck-Index:13,04833
- Siedepunkt:285…287 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:170…174 °C
- Dichte:1,332 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:165 °C
- Lagertemperatur:Température ambiante
- EINECS:204-617-8
- UN:3077
- ADR:9,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to off-white Crystalline powder or crystals or needles
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:170 to 175 °C
- HPLC:≥98.5 %
Technische Daten
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:2 kg