Fluorescéine, pur
Flacon verre pour solides, 500 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Fluorescéine, pur
N° de catalogue ACRO119245000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 2321-07-5
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
- Numéro CAS:2321-07-5
- Formule:C₂₀H₁₂O₅
- Numéro MDL:MFCD00005050
- Poids moléculaire:332.31 g/mol
- Index Merck:13,04185
- Point de fusion:314…316 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:219-031-8
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Red-brown to rust brown to brown Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤3 %
- Sulfated ash:≤0.5 %
- Specific absorbance A (1%/1cm):≥1800 (490 +/- 5 nm , 0.5% aq. soln. of Na2CO3)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



