Eugénol 99%
Flacon verre pour solides, 100 g
: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
- :97-53-0
- :C₁₀H₁₂O₂
- :MFCD00008654
- :164.2 g/mol
- :13,03931
- :254 °C (760 mmHg)
- :12…10 °C
- :1,06 g/cm³
- :>112 °C
- :Température ambiante
- :202-589-1
- Appearance:Clear colorless to yellow-green Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Specific gravity:(20°C) 1.064 to 1.070
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g