Eugénol 99%
Flacon verre pour solides, 5 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
- Numéro CAS:97-53-0
- Formule:C₁₀H₁₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00008654
- Poids moléculaire:164.2 g/mol
- Index Merck:13,03931
- Point d'ébullition:254 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:12…10 °C
- Densité:1,06 g/cm³
- Point d'éclair:>112 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-589-1
Documents
ACRO11911
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless to yellow-green Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Specific gravity:(20°C) 1.064 to 1.070
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 g