Cyclohexanone 99.8%, très pur
Flacon Verre, 2,5 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexanone 99.8%, très pur
N° de catalogue ACRO111190025
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 108-94-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Pimelic Ketone
- Numéro CAS:108-94-1
- Formule:C₆H₁₀(=O)
- Numéro MDL:MFCD00001625
- Poids moléculaire:98.14 g/mol
- Index Merck:13,02755
- Point d'ébullition:155 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–47 °C
- Densité:0,947 g/cm³
- Point d'éclair:43 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-631-1
- UN:1915
- ADR:3,III
- REACH:01-2119453616-35
Dokumente
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4450 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.2 % (K.F.)
- GC:≥99.75 %
- Color scale:≤20 APHA
- Iron (Fe):≤0.001 %
- Magnesium (Mg):≤0.005 %
- Manganese (Mn):≤0.002 %
- Potassium (K):≤0.01 %
- Sodium (Na):≤0.05 %
- Insoluble matter:≤0.005 %
- Nitrogen compounds (as N):≤0.002 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Cat. No.:ACRO111190025
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health