Diacétyle 99%
Diacétyle 99%
Flacon Verre, 500 mL
  ACRO107655000
Diacétyle 99%
  ACRO107655000
 :  431-03-8
Diacétyle 99%
Diacétyle 99%
Flacon Verre, 500 mL
 :  431-03-8
SFr. 150.00
1 * 500 mL
 :  2,3-Butanedione
  •  :431-03-8
  •  :C₄H₆O₂
  •  :MFCD00008756
  •  :86.09 g/mol
  •  :13,02985
  •  :190 °C (1013 hPa)
  •  :4…2 °C
  •  :0,985 g/cm³
  •  :7 °C
  •  :Réfrigérateur
  •  :207-069-8
  •  :2346
  •  :3,II
Documents
  • Appearance:
    Clear yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.3910 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Specific gravity:
    (20°C) 0.98 to 0.99
  • Suitability:
    (for Cu + Fe determination) Passes test
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL