Diacétyle 99%
Flacon Verre, 100 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Diacétyle 99%
N° de catalogue ACRO107651000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 431-03-8
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 2,3-Butanedione
- Numéro CAS:431-03-8
- Formule:C₄H₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00008756
- Poids moléculaire:86.09 g/mol
- Index Merck:13,02985
- Point d'ébullition:190 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:4…2 °C
- Densité:0,985 g/cm³
- Point d'éclair:7 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:207-069-8
- UN:2346
- ADR:3,II
Documents
ACRO10765
FDS
ACRO107651000_TDS_EN
Spécification du produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3910 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Specific gravity:(20°C) 0.98 to 0.99
- Suitability:(for Cu + Fe determination) Passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



