Diacétyle 99%
Flacon Verre, 5 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Diacétyle 99%
N° de catalogue ACRO107650050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 431-03-8
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 2,3-Butanedione
- Numéro CAS:431-03-8
- Formule:C₄H₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00008756
- Poids moléculaire:86.09 g/mol
- Index Merck:13,02985
- Point d'ébullition:190 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:4…2 °C
- Densité:0,985 g/cm³
- Point d'éclair:7 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:207-069-8
- UN:2346
- ADR:3,II
Documents
ACRO10765
FDS
ACRO107651000_TDS_EN
Spécification du produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3910 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Specific gravity:(20°C) 0.98 to 0.99
- Suitability:(for Cu + Fe determination) Passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:5 mL



