Acide L(+)-ascorbique 99%
Flacon plastique, 100 g
  ACRO105021000
Acide L(+)-ascorbique 99%
  ACRO105021000
 :  50-81-7
Acide L(+)-ascorbique 99%
Acide L(+)-ascorbique 99%
Flacon plastique, 100 g
 :  50-81-7
SFr. 43.90
1 * 100 g
 :  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  •  :50-81-7
  •  :C₆H₈O₆
  •  :MFCD00064328
  •  :176.13 g/mol
  •  :13,00837
  •  :553 °C (1013 hPa)
  •  :190…192 °C (déc.)
  •  :1,694 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :200-066-2
  •  :exempt
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration Iodimetric:
    ≥98.5 %
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • Solubility:
    (5 % in water) Passes test
  • pH:
    2.1 to 2.6 (5 % in water)
  • Specific optical rotation:
    +20.5° to +21.5° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O)
  • Copper (Cu):
    ≤5 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤2 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Impurity:
    ≤0.2 % Oxalic acid
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    100 g