Anthrone ACS
Anthrone ACS
Flacon plastique, 25 g
N° de catalogue ACRO104960250
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Anthrone ACS
N° de catalogue ACRO104960250
Numéro CAS:  90-44-8
Anthrone ACS
Anthrone ACS
Flacon plastique, 25 g
Numéro CAS:  90-44-8
Prix
172.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Anthracen-9(10H)-one
  • Numéro CAS:90-44-8
  • Formule:C₁₄H₁₀O
  • Numéro MDL:MFCD00001187
  • Poids moléculaire:194.23 g/mol
  • Point d'ébullition:721 °C (760 mmHg)
  • Point de fusion:152…157 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-994-0
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Yellow Crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    152 to 157 °C
  • Solubility:
    (in ethyl acetate) Passes test
  • Absorbance:
    ≤0.75 (425 nm, 1 cm cell)
  • Sensitivity:
    (to carbohydrates) Passes test
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    25 g
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..