Anthrone ACS
Flacon plastique, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Anthracen-9(10H)-one
- Numéro CAS:90-44-8
- Formule:C₁₄H₁₀O
- Numéro MDL:MFCD00001187
- Poids moléculaire:194.23 g/mol
- Point d'ébullition:721 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:152…157 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:201-994-0
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Yellow Crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:152 to 157 °C
- Solubility:(in ethyl acetate) Passes test
- Absorbance:≤0.75 (425 nm, 1 cm cell)
- Sensitivity:(to carbohydrates) Passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:25 g
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..