Colonnes GSTrap™ FF
Colonnes GSTrap™ FF
GSTrap™ FF, PP, 90 µm, 16×25 mm, 1×5 ml, <20 ml/min
Catalog # 17-5131-01
Supplier:   Cytiva
Colonnes GSTrap™ FF
Catalog # 17-5131-01
Supplier:  Cytiva
Colonnes GSTrap™ FF
Colonnes GSTrap™ FF
GSTrap™ FF, PP, 90 µm, 16×25 mm, 1×5 ml, <20 ml/min
Price
SFr. 406.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les colonnes GSTrap™ FF sont des colonnes Glutathione Sepharose™ Fast Flow préremplies, qui facilitent la purification rapide et pratique des protéines marquées à la GST.
  • Conditions d'élution modérées préservant l'antigénicité et la fonctionnalité des protéines
  • Facilité de la transposition à plus grande échelle par raccordement des colonnes en série
  • Sepharose™ 4 Fast Flow offre de bonnes propriétés d'écoulement
  • Fonctionnement simple des GSTrap™ FF à l'aide d'une seringue, d'une pompe ou d'un système de chromatographie tel que les modèles ÄKTA ou le système FPLC
Les protéines marquées GST peuvent être purifiées directement à partir de lysats bactériens prétraités à l'aide de GSTrap FF. Les protéines marquées GST sont éluées dans des conditions douces et non dénaturantes à l'aide de glutathion réduit.
Le processus de purification préserve l'antigénicité et la fonction des protéines. Si souhaité, le clivage de la protéine de GST peut être réalisé à l'aide d'une protéase spécifique de site dont la séquence de reconnaissance est située immédiatement en amont du site de clonage multiple sur les plasmides pGEX. Les protéines marquées GST peuvent être détectées à l'aide de méthodes colorimétriques ou immunologiques.
La résine, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, est également disponible sous forme de packages de laboratoire et constitue un excellent choix pour la mise à l'échelle. Les colonnes peuvent être utilisées avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie liquide tel que la conception ÄKTA ou le système FPLC.
Specifications
  • Débit:
    <20 ml/min
  • Granulométrie:
    90 µm
  • Capacité:
    1×5 ml
  • Désignation:
    GSTrap™ FF
  • Seq:
    04
  • Matériau de colonne:
    PP
  • Dimensions du lit:
    16×25 mm
  • Plage de pH:
    3 - 12
  • Cat. No.:
    17-5131-01
  • Stockage:
    4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • Pression max.:
    5 bar